Läs mer
Cytiva PEEK Provslingor
Produktkod. 11390032 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
500 μL
1 ml
2 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11390032 2 ml 0,75 mm Varje
11360032 100 μl 0,5 mm Varje
11370032 1 ml 0,75 mm Varje
10852041 5 ml 1 mm Varje
11306971 500 μL 0,75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11390032 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111402
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Motstår organiska lösningsmedel och saltbuffertar som vanligtvis används vid kromatografi av biomolekyler. Cytiva Life Sciences™ PEEK Sample Loops är ett viktigt tillbehör för kromatografiapplikationer.
  • Våta delar är resistenta mot organiska lösningsmedel
  • Våta delar är resistenta mot saltbuffertar
  • Förutom 100 % etylacetat, 100 % hexan och 100 % tetrahydrofuran
  • Polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Provslinga
Material PEEK
Anslutningsstorlek (metrisk) 1.58 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,75 mm
Volym (metrisk) 2 ml