Läs mer
Cytiva Polyetereterketon magnetventil PSV-50
Produktkod. 11668883 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Driftstryck:
2 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Driftstryck Förpackningsstorlek
11668883 2 bar Varje
1 options
Produktkod. 11668883 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19199401
Beräknad leverans: 28-12-2026
Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
Magnetventiler PSV-50 och trevägsventilen kan manövreras av de flesta fraktionssamlare. Båda har tryckgränser på 2 bar (0,2 MPa, 29 psi) och utmärkt lösningsmedelsbeständighet. PSV-50 används för gradientbildning med HiLoad Pump P-50 och flödesavledning med de flesta fraktionssamlare. Lång livslängd och noll dödvolym gör trevägsventilen till ett utmärkt val för fraktionskollektorflödesavledning i SuperFrac .
  • En rad manuella och automatiserade ventiler för att möta en mängd olika prestandakrav.
  • Designad för biokompatibilitet och år av tillförlitlig service, kan var och en sättas in i flödesbanan utan att orsaka onödig blandning eller provspädning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Keramik, PTFE, ECTFE
Modell PSV-50
Driftstryck 2 bar
Typ Magnetventil PSV-50