Läs mer
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran
Produktkod. 11755305 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
11755305 0,2μ m 25 mm Paket med 100
11765305 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11775305 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11785305 0,45 μm 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11755305
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran har en mycket asymmetrisk porstruktur som erbjuder effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet.
  • Mycket asymmetrisk porstruktur ger effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet
  • Hydrofil och gjord av polyetersulfonpolymer
  • Designad för att ta bort partiklar under allmän filtrering
  • Låga protein- och läkemedelsbindningsegenskaper gör den idealisk för användning i life science-applikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ja
Bubble Point 3,4 bar
Färg Vitt
Material PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 30 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av läkemedel
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (engelska) 0,98 tum
Diameter (metrisk) 25 mm