Läs mer
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran
Produktkod. 11765305 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11765305 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11755305 0,2μ m 25 mm Paket med 100
11775305 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11785305 0,45 μm 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11765305
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran har en mycket asymmetrisk porstruktur som erbjuder effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet.
  • Mycket asymmetrisk porstruktur ger effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet
  • Hydrofil och gjord av polyetersulfonpolymer
  • Designad för att ta bort partiklar under allmän filtrering
  • Låga protein- och läkemedelsbindningsegenskaper gör den idealisk för användning i life science-applikationer
Especificaciones
Autoklaveringsbar Ja
Bubble Point 3,4 bar
Färg Vitt
Material PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 30 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av läkemedel
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.