Läs mer
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Ja |
| Bubble Point | 2,7 bar |
| Färg | Vitt |
| Material | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 21 ml/min/cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av läkemedel |
| Gasflödeshastighet | 16L/min./ cm2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Visa mer |