Läs mer
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran
Produktkod. 11785305 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11785305 0,45 μm 47 mm Paket med 100
11755305 0,2μ m 25 mm Paket med 100
11765305 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11775305 0,45 μm 25 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11785305
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran har en mycket asymmetrisk porstruktur som erbjuder effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet.
  • Mycket asymmetrisk porstruktur ger effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet
  • Hydrofil och gjord av polyetersulfonpolymer
  • Designad för att ta bort partiklar under allmän filtrering
  • Låga protein- och läkemedelsbindningsegenskaper gör den idealisk för användning i life science-applikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ja
Bubble Point 2,7 bar
Färg Vitt
Material PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 21 ml/min/cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av läkemedel
Gasflödeshastighet 16L/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 47 mm