Läs mer
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran
Produktkod. p-8003192 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11755305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Polyetersulfonmembran har en mycket asymmetrisk porstruktur som erbjuder effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet.
  • Mycket asymmetrisk porstruktur ger effektiv belastningskapacitet och hög flödeshastighet
  • Hydrofil och gjord av polyetersulfonpolymer
  • Designad för att ta bort partiklar under allmän filtrering
  • Låga protein- och läkemedelsbindningsegenskaper gör den idealisk för användning i life science-applikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ja
Bubble Point 3,4 bar
Färg Vitt
Material PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 30 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av speciell kemisk reagens, högtemperaturvätskor, filtrering av läkemedel
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (engelska) 0,98 tum
Diameter (metrisk) 25 mm