Läs mer
Cytiva PEEK Union M6 Honkontakt 1/16 tum.
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
ÄKTA Chromatography Systems och A-900 eller A-905 Autosampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Ingår i ÄKTAdesign XT Kit för anslutning av Autosampler A-900 eller A-905 till ÄKTAexplorer-systemet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Union |
| Anslutningar | M6 Kvinna, 1/16 tum. |
| Material | PEEK |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | ÄKTA Chromatography Systems och A-900 eller A-905 Autosampler |