Läs mer
Bel Art™ Flaskhållare för syra/lösningsmedel
Produktkod. 11743207 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Flaskor
Flaskor (2,5 L)
Flaskor (4 L)
Material:
Polyeten
Polypropen
Höjd (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
Produktkod. 11743207
Brand: Bel Art™ F169590000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenhållare med epoxibelagda, kraftiga ståltrådsbyglar har breda ribbor på både sidorna och på botten för att stödja och dämpa flaskor
  • Erbjuder splittringsbeständigt skydd för glasflaskor
  • Lock i konstil har en 0,625 tum. (16 mm) öppning i toppen för införande av slang; förenklar överföringen av vätskor utan att hälla
  • Det stympade locket tillåter hällning utan att locket tas bort
  • Designad för att hålla vanliga amerikanska reagensflaskor
Specifikationer
Produkttyp Flaskhållare
Förslutning ingår Ja
Array 1 x 1
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Flaskor
Material Polyeten
Positioner 1
Form Konisk
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För att hålla vanliga amerikanska reagensflaskor
Kvantitet 1
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Höjd (metrisk) 32 cm
Höjd (engelska) 12,6 tum
Diameter (metrisk) öppning 160 mm
Diameter (metrisk) Yttre 180 mm
Diameter (metrisk) Inre 18cm