Läs mer
S Murray™ Polyeten, sugflaska
Produktkod. 12380449
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12380449 5 L Varje
1 options
Produktkod. 12380449 Leverantör S Murray™ Leverantörsnummer P023/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.95 SEK
    193.84 SEK / Paket med 1
    Save 321.11 SEK
    62% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 5 L
Kapacitetsmått: 5 L
  • Skruvlock
  • Med bärhandtag
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Höjd (metrisk) med stängning 332 mm
Material Polyeten
Produkttyp Aspiratorflaska