Läs mer
S Murray™ Polyeten, sugflaska
Produktkod. 12765285
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12765285 10 L Varje
1 options
Produktkod. 12765285 Leverantör S Murray™ Leverantörsnummer P023/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.60 SEK
    251.99 SEK / Paket med 1
    Save 21.61 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 10 L
Capacity Metric: 10 L
  • Skruvlock
  • Med bärhandtag
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Yttre 205 mm
Höjd (metrisk) med stängning 378 mm
Material Polyeten
Produkttyp Aspiratorflaska