Läs mer
Bryson Packaging™ Polyethylene Bags
Produktkod. 12310499
Bredd (metrisk):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Höjd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
Kvantitet:
100-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 12310499
Brand: Bryson Packaging™ BAJ300050J
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • Suitable for food use
Specifikationer
Beskrivning Bag
Material Polyethylene
Kvantitet 100-pack
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) 150 mm