Läs mer
Bryson Packaging™ Polyethylene Bags
Bredd (metrisk):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Höjd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
Kvantitet:
100-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Available in a wide range of sizes/capacities
- Suitable for food use
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bag |
| Material | Polyethylene |
| Kvantitet | 100-pack |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |