Läs mer
Cole-Parmer™ Bailer av polyeten
Produktkod. 11790059 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4,06 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11790059 4,06 mm Paket med 24
1 options
Produktkod. 11790059 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9915702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    2423.61 SEK / Paket med 24
    Save 621.39 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Engångsbygel med avsmalnande ändar och sladdkloss med låg snärjning för att minska hängningar och hakar. Cole-Parmer™ Polyetenbailer inkluderar ett vinklat munstycke för att säkerställa positiv kontroll av backventilen.
  • Engångsbailer
  • Avsmalnande ändar och sladdkloss med låg snärjning för att minska häng och hakar
  • Vinklat munstycke säkerställer positiv kontroll av backventilen
  • Virgin polyetenkonstruktion ger styrka och hållbarhet
Specifikationer
Produkttyp Öskar
Material Polyeten
Inkluderar En backventil
Diameter (metrisk) Yttre 4,06 mm
Längd (metrisk) 91.4 cm