Läs mer
Polyethylene Barrel Tap
Produktkod. p-8010883
Encompass_Preferred
Beskrivning:
2 tum (5,08 cm)
3/4 tum (1,905 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13075623
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Two popular sized drum taps with efficient closing for safety purposes. They are particularly appropriate where containers are stored horizontally. Constructed in high density polyethylene they are resistant to a wide range of chemicals. The materials used meet FDA requirements. The 2 inch size is particularly useful for viscous liquids and for 205L drums, whereas the 3/4 inch tap fits smaller containers. In the case of the 2 inch tap, an adapter is offered which converts the BSP thread to Tri-sure for use with containers where this thread is fitted.
Specifikationer
Beskrivning 2 tum (5,08 cm)
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.