Läs mer
Velp Scientifica™ Polyetenflaska
Produktkod. 15309634 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15309634 1 l Varje
1 options
Produktkod. 15309634 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00001022
I lager
Velp Scientifica™ Polyetenflaska är designad för att passa inuti en overheadblandare.
  • För användning i Rotax 6.8 Overhead Mixer
  • Tillverkad av polyeten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (utrustning) ROTAX
Typ Flaska
Material Polyeten