Läs mer
BRAND™ HDPE hink
Produktkod. 10613972 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Höjd (metrisk):
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10613972 5 l 240 mm Varje
10633972 - - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613972 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 71772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 SEK
    198.63 SEK / Paket med 1
    Save 14.37 SEK
    6% Av
I lager
Tillverkad av högdensitet Polyethylene.BRAND™ HDPE-hinkar har ett handtag och graderingsmärken. Utan pip. Push-on lock finns att köpa separat.
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten.
  • Utexaminerad.
  • Handtag ingår.
  • Utan pip.
  • Push-on lock finns att köpa separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Examen Ja
Höjd (metrisk) 240 mm
Inkluderar Hantera