Läs mer
BRAND™ HDPE hink
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Höjd (metrisk):
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Tillverkad av högdensitetspolyeten.
- Utexaminerad.
- Handtag ingår.
- Utan pip.
- Push-on lock finns att köpa separat.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Inkluderar | Hantera |