Läs mer
Buerkle™ Polyetenpropp
Handla allt Bürkle Produkter
Standard konisk fog:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ihålig propp tillåter användning av rör eller trattar
- Tätningsringar ger en tät tätning
- Lämplig för livsmedel
- Åtkantig form underlättar öppning
- Polyeten ger god kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För livsmedel |
| Standard konisk fog | 19/26 |
| Färg | Vitt, Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 16.4 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 19 mm |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Propp |