Läs mer
Cytiva Kapillärrör av polyeten
Produktkod. 11340002 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11340002 10 m Varje
1 options
Produktkod. 11340002 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19004001
I lager
Polyetenslang (10m) med 1 mm innerdiameter för kontrollerad leverans av vätska i kromatografisystem.
  • Material: Polyeten (PE)
  • Längd: 10 meter
  • Diameter: 1 mm ID / 1,8 mm OD
  • Fuktad del: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärrör
Diameter (engelska) Inre 0,04 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,07 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Material Polyeten