Läs mer
ratiolab™ Polyeten Cleanibag System
Kapacitet (metrisk):
6,5 l
8 l
Höjd (metrisk):
300 mm
450 mm
Beskrivning
- Självhäftande remsa fastnar på släta och rena ytor
- Resterfri när den tagits bort
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6,5 l |
| Förslutningstyp | Lim |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Inkluderar | Väska med självhäftande remsa |
| Material | Polyeten |
| Antal per förpackning | 1000 påsar/pk. |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Visa mer |