Läs mer
ratiolab™ Polyeten Cleanibag System
Produktkod. p-200106382
Kapacitet (metrisk):
6,5 l
8 l
Höjd (metrisk):
300 mm
450 mm
Produktkod. 10018952
Brand: ratiolab™ 7000260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allroundpåsar med självhäftande remsa för kliniskt och laboratoriebruk.
  • Självhäftande remsa fastnar på släta och rena ytor
  • Resterfri när den tagits bort
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 6,5 l
Förslutningstyp Lim
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering
Inkluderar Väska med självhäftande remsa
Material Polyeten
Antal per förpackning 1000 påsar/pk.
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Avfallspåse