Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Polyetenbelagt papper, kvalitet Labsorb Ultra
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Mycket absorberande.
- Baksida av polyeten.
- Rekommenderas för att testa glasögonbågar och solglasögon för nickelfrigöring, EN 16128:2015.
- Icke-steril, bulkförpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Absorptionsförmåga | 350% |
| Beläggning | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 187 g/m 2 |
| Material | Cellulosa |
| Typ | Ark/filterbrädor |
| Kvalitet | LabSorb Ultra |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |
| Mått (L x B) | 480 x 600 mm |