Läs mer
Justrite™ Frätande polyeten/syraskåp
Produktkod. 15556439
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
15556439 Manuell-stäng Varje
1 options
Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder
Produktkod. 15556439 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 24180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23740.45 SEK
    17926.73 SEK / Paket med 1
    Save 5813.72 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder
Robust, helt metallfritt polyskåp för förvaring av syror eller baser utan oro för korrosion
Förvara starka syror som saltsyra, svavelsyra eller salpetersyra på ett säkert sätt; eller baser som natrium-, kalium- eller kalciumhydroxid i detta hållbara HDPE-skåp (high-density polyethylene). Utan att korrodera metalldelar rymmer detta skåp upp till 36, 2,5L (90L) flaskor och erbjuder kemisk beständighet mot spill eller potentiellt skadliga ångor vid förvaring av syror eller baser. Hyllan justeras på 3 tum. (76 mm) steg och har en lastkapacitet på 125 lb. (57 kg); välj mellan tre positioner för att optimera containerlagring. En avtagbar men ändå robust sumpkåpa, som också fungerar som en bottenhylla, döljer den helt integrerade, läckagesäkra sumpen med en 8,5-gal (32L) kapacitet. Försänkta kanaler i hyllan och basen hjälper till att rikta spill till baksidan av skåpet och ner i sumpen. Tre applikationsspecifika etiketter identifierar innehåll för att säkert lagra och separera inkompatibla kemikalier— SYRA, BAS och FRÄTANDE. Dörrar öppnas nästan 180 grader för enkel åtkomst, fäster stadigt i kroppen när de stängs och accepterar ett hänglås (ingår ej) för ökad säkerhet.
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 18 tum
Djup (metrisk) interiör 457 mm
Dörr stil Manuell-stäng
För användning med (applikation) Förvara syror eller baser
Höjd (engelska) Interiör 28 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 889 mm
Höjd (metrisk) interiör 711 mm
Bärande kapacitet 36 x 2,5 L flaskor
Antal hyllor 2
Bredd (engelska) Interiör 31,25 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 914 mm
Bredd (metrisk) Interiör 794 mm
Färg Blått
Höjd (engelska) Exteriör 35 tum
Material HDPE
Bredd (engelska) Exteriör 36 tum.