Läs mer
Kartell™ Kyvetthållare av polyeten
Produktkod. 10166190
Kvantitet:
5 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10166190
Brand: Kartell™ 0026000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer kyvetter vertikalt eller horisontellt. Kartell™ Kyvetthållare av polyeten är användbara för förberedelsearbete och förvaring.
  • Rymmer 12 x 10 mm kyvetter vertikalt i fasta urtag för förberedelsearbete
  • Rymmer 12 x 10 mm kyvetter horisontellt för förvaring och skydd
  • Stapelbar i lagringsläge
Specifikationer
Material Polyeten
Längd (metrisk) 170mm
Kvantitet 5 Pack
Höjd (metrisk) 15 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
För användning med (applikation) För förberedelsearbete, eller 12 x 10 mm kyvetter horisontellt för förvaring och skydd