Läs mer
Kartell™ Skivmembran av polyeten
Produktkod. 10214901
Change view
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10214901 160 mm Paket med 10
12677765 110 mm Paket med 10
10001051 80 mm Paket med 10
10448462 70 mm Paket med 10
12647785 240 mm Paket med 10
10011051 90 mm Paket med 10
10673852 45 mm Paket med 10
10224851 55 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10214901 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0084300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skivor är gjorda av polyeten och har god kemisk beständighet. Kartell™ Polyetenskivmembran används för att separera filterpapperet från trattplattan när man arbetar med en Buchner-tratt.
  • Användbart gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt
  • Undviker igensättning av filterhål
Specifikationer
Filtertyp Skärmfilter
Formatera Skiva
Material Polyeten
Porstorlek 300μ m
För användning med (applikation) Gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt
Antal per förpackning 10/pack
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 160 mm