Läs mer
Kartell™ Skivmembran av polyeten
Produktkod. 10224851
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10224851
Brand: Kartell™ 0083600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skivor är gjorda av polyeten och har god kemisk beständighet. Kartell™ Polyetenskivmembran används för att separera filterpapperet från trattplattan när man arbetar med en Buchner-tratt.
  • Användbart gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt
  • Undviker igensättning av filterhål
Specifikationer
Filtertyp Skärmfilter
Formatera Skiva
Material Polyeten
Porstorlek 300μ m
För användning med (applikation) Gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt
Antal per förpackning 10/pack
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 55 mm