Läs mer
Kartell™ Skivmembran av polyeten
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Användbart gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt
- Undviker igensättning av filterhål
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Skärmfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Polyeten |
| Porstorlek | 300μ m |
| För användning med (applikation) | Gränssnitt mellan filterpapper och perforerad Buchner-plåt |
| Antal per förpackning | 10/pack |
| Form | Cirkel |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |