Läs mer
Kartell™ Avsmalnande frånskiljare
:
Borrstorlek: 2,7 mm
Beskrivning
Tillverkad av polyeten. Kartell™ Avsmalnande frånskiljare är användbara för att sammanfoga slangar av glas, gummi eller plast. Dessa kontakter passar tätt ihop.
- Autoklaveringsbar
- Polyeten
- Anslutningar passar tätt ihop
- Ersätter dyra adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Diameter (metrisk) | 6 till 8 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polyeten |
| För användning med | Dessa snabbfrånskiljare är användbara för att sammanfoga slangar av glas, gummi eller plast. |
| För användning med (applikation) | Dessa snabbfrånskiljare är användbara för att sammanfoga slangar av glas, gummi eller plast |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Portstorlek | 2,7 mm hål |
| Produkttyp | Avsmalnande stängning |