Läs mer
Chemsplash Dispförkläde i polyeten (Flat Pack) 70x115 cm
Beskrivning
10 mikron engångsförkläde
- Präglad yta
- Slipsar i midjan
- Mått: 70x115cm
- Påse med 100
- PFAS-fri
Engångsförklädet på 10 mikron är ett engångsförkläde av polyeten, som idealiskt används i industrikök, för tvätt eller rengöring. Denna produkt är lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och för läkemedelsindustrin.
Denna produkt innehåller inte: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller annat konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Midjeband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Mått (L x B) | 70 x 115 cm |
| Visa mer |