Läs mer
asecos™ Trumkloss av polyeten (3-delat paket)
Produktkod. 17826416 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (engelska):
4,72 tum
6,38 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17826416 4,72 tum
17856376 6,38 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17826416 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 18290
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Trumkloss av polyeten (3-delat paket) är idealisk för säker tömning av fat.
  • 3-delat paket
  • PE trumblock
Specifikationer
Produkttyp Tryck på
Färg Brun
Material Polyeten
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 4,72 tum
Bredd (metrisk) 120.00 mm
Höjd (engelska) 4,72 tum
Höjd (metrisk) 120.00 mm
Vikt (engelska) 2.97 lb.
Vikt (metrisk) 1.346 kg