Läs mer
asecos™ Trumkloss av polyeten (3-delat paket)
Produktkod. p-200003682 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (engelska):
4,72 tum
6,38 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17826416 4,72 tum
17856376 6,38 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17826416 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 18290
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Trumkloss av polyeten (3-delat paket) är idealisk för säker tömning av fat.
  • 3-delat paket
  • PE trumblock
Specifikationer
Produkttyp Tap
Färg Brun
Material Polyeten
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 4,72 tum
Bredd (metrisk) 120.00 mm
Höjd (engelska) 4,72 tum
Höjd (metrisk) 120.00 mm
Vikt (engelska) 2.97 lb.
Vikt (metrisk) 1.346 kg