Läs mer
asecos™ Trumkloss av polyeten
Produktkod. 17876586 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (engelska):
2,95 tum.
6,38 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17876586 2,95 tum.
17816476 6,38 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17876586 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 2801
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Trumklossen i polyeten är idealisk för säker tömning av fat.
  • Tätning av EPDM
  • För frätande och aggressiva kemikalier
Specifikationer
Produkttyp Trumkran
Färg Brun
Material Polyeten
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75.00 mm
Höjd (engelska) 7,09 tum.
Höjd (metrisk) 180.00 mm
Vikt (engelska) 0.95 lb.
Vikt (metrisk) 0.43 kg