Läs mer
asecos™ Trumkloss av polyeten
Produktkod. p-200003681 Handla allt asecos Produkter
Bredd (engelska):
2,95 tum.
6,38 tum.
Produktkod. 17876586
Brand: asecos™ 2801
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Trumklossen i polyeten är idealisk för säker tömning av fat.
  • Tätning av EPDM
  • För frätande och aggressiva kemikalier
Specifikationer
Produkttyp Drum Faucet
Färg Brun
Material Polyeten
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75.00 mm
Höjd (engelska) 7,09 tum.
Höjd (metrisk) 180.00 mm
Vikt (engelska) 0.95 lb.
Vikt (metrisk) 0.43 kg