Läs mer
Kartell™ Avsmalnande torkrör
Produktkod. p-8008289
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10478272
Brand: Kartell™ 0044600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Avsmalnande torkrör är idealiska för torkning av gaser och har två ändar som har en avsmalnande anslutning för att rymma gummislangar.
  • De två ändarna har påskjutbara koniska anslutningar för att ta gummislangar med 8 - 10 mm diameter
  • Idealisk för gaser
  • Tillverkad av polyeten
Specifikationer
Längd (metrisk) 170 mm
nr per ärende 5-pack
Antal per förpackning 5-pack
Material Polyeten
Produkttyp Torkrör