Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Torkrör av polyeten
Produktkod. 11891263
Change view
Passar rör:
6,4 till 9,5 mm
Produktkod. Passar rör
11891263 6,4 till 9,5 mm
1 options
Produktkod. 11891263 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F199600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 SEK
    324.91 SEK / Paket med 12
    Save 67.09 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av polyeten. Bel Art™ Torkrör av polyeten kan fyllas med torkmedel efter eget val.
  • Inkluderar två polypropenkopplingar med tandad, avsmalnande ände som accepterar 6,4 till 9,5 mm ID-rör
  • Okrossbara raka rör av polyeten; 16 mm ID x 19 mm OD
  • Torkmedel ingår ej
Specifikationer
Passar rör 6,4 till 9,5 mm
Material Polyeten
Produkttyp Torkrör