Läs mer
Kartell™ Avsmalnande torkrör
Produktkod. 10001041
Change view
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10001041 270 mm Paket med 5
10478272 170 mm Paket med 5
10162711 220 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10001041 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0044800
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Avsmalnande torkrör är idealiska för torkning av gaser och har två ändar som har en avsmalnande anslutning för att rymma gummislangar.
  • De två ändarna har påskjutbara koniska anslutningar för att ta gummislangar med 8 - 10 mm diameter
  • Idealisk för gaser
  • Tillverkad av polyeten
Specifikationer
Längd (metrisk) 270 mm
nr per ärende 5-pack
Antal per förpackning 5-pack
Material Polyeten
Produkttyp Torkrör