Läs mer
Masterflex™ Armbågskoppling av polyeten med hullingar
Produktkod. 11705569
För användning med:
1/2 tums slang ID
1/4 tum slang ID
3/8 tum slang ID
5/8 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11705569
Brand: Masterflex™ 3062280
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa 90° böjar i flexibla slangar i laboratoriet utan veck eller användning av verktyg.
  • Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en tätning som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillverkad med &100 procent; jungfruliga råvaror
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Material Polyeten
För användning med 1/2 tums slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Form Armbåge
Produkttyp Hullingförsedd montering