Läs mer
Masterflex™ Armbågskoppling av polyeten med hullingar
För användning med:
1/2 tums slang ID
1/4 tum slang ID
3/8 tum slang ID
5/8 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en tätning som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
- Finns i en mängd olika storlekar
- Tillverkad med &100 procent; jungfruliga råvaror
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| För användning med | 1/2 tums slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Form | Armbåge |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |