Läs mer
Masterflex™ Polyeten armbågsröradapter
Produktkod. 11765189
Slangstorlek:
3/8 tum
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11765189
Brand: Masterflex™ 3062312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
  • Kemikaliebeständiga
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Ekonomiska hullingförsedda beslag kopplar enkelt samman vätskebanor utan att använda verktyg
  • Sätt bara din flexibla slang eller slang på hullingen för att skapa en säker tätning
Specifikationer
Beskrivning Barb x NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Material HDPE
Total längd (engelska) 1 21/32 tum.
Förpackningsmängd 10 Beslag
Slangstorlek 3/8 tum
Slang Barb 3/8 tum
Utloppsport 1/2 tum.
Portstorlek 3/8 tum
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Bredd (engelska) 1 25/32 tum.
Form Armbågsformad
Färg Genomskinligt
Produkttyp Hullingförsedd montering