Läs mer
Masterflex™ Polyeten armbågsröradapter
Slangstorlek:
3/8 tum
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Idealisk för lågtrycksapplikationer
- Kemikaliebeständiga
- Finns i en mängd olika storlekar
- Ekonomiska hullingförsedda beslag kopplar enkelt samman vätskebanor utan att använda verktyg
- Sätt bara din flexibla slang eller slang på hullingen för att skapa en säker tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Barb x NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Material | HDPE |
| Total längd (engelska) | 1 21/32 tum. |
| Förpackningsmängd | 10 Beslag |
| Slangstorlek | 3/8 tum |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Utloppsport | 1/2 tum. |
| Portstorlek | 3/8 tum |
| Visa mer |