Läs mer
Thermo Scientific™ Handskväska i polyeten, 43 cm (17 tum) x 43 cm (17 tum) x 28 cm (11 tum), 29 cm (11,5 tum) ingång
Produktkod. 11453880
Change view
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11453880 Polyeten Paket med 4
1 options
Produktkod. 11453880 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 091717.LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5018.69 SEK
    4505.65 SEK / Paket med 4
    Save 513.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
För användning med hantering av luft-/fuktkänsliga kemikalier eller material med hög renhet. Idealisk för laboratorieanvändning och fältprovtagning.
Handskväska av polyeten används för laboratorieanvändning och fältprovtagning. Används för hantering av luft och fuktkänsliga kemikalier och material med hög renhet.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Ett portabelt alternativ till vanliga handskfack
  • Inkluderar stängning, slangkoppling och bomullshandskar
  • Idealisk för hantering av luft-/fuktkänsliga kemikalier eller material med hög renhet
  • För användning i laboratoriet och/eller fältprovtagning
  • Finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Klart
Mått (L x B x H) 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 tum)
För användning med (applikation) Fältprovtagning, laboratorieanvändning
Inkluderar Stängning, slangkoppling, bomullshandskar
Längd (engelska) 17 tum
Kvantitet 4 väskor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.