Läs mer
Cole-Parmer™ Handske Bag™ Uppblåsbara handskrum
Beskrivning
Dessa hållbara handskfack av polyeten är —ett alternativ till standardhandskfack som är återanvändbara, men ändå prissatta för att vara engångsbruk. Kammare är lätta att —använda, skjut bara din utrustning genom hylsorna, täta, anslut gasporten (accepterar 3 ⁄8'' ID-slang) till din gasförsörjning och blås upp.
- Engångskammare förenklar rengöring
- Två utrustningshylsor och två bakmonterade gasportar för ökad mångsidighet
- Handskväskor har en tjocklek på 2,5 mil och är gjorda av polyeten
- Handskpåsar är inte autoklaverbara och de är inte heller sterila
- Ett par bomullshandskar, slangkoppling och stängning ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 304,8 mm |
| Inkluderar | Ett par bomullshandskar, slangkoppling och en förslutning |
| Längd (metrisk) | 431,8 mm |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Bredd (metrisk) | 685,8 mm |