Läs mer
Cole-Parmer™ Handske Bag™ Uppblåsbara handskrum
Produktkod. 12358627
Change view
Längd (metrisk):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Bredd (metrisk):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Höjd (metrisk):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12358627 939,8 mm 635 mm 939,8 mm Paket med 6
12318627 431,8 mm 431,8 mm 279,4 mm Paket med 6
12328627 431,8 mm 685,8 mm 304,8 mm Paket med 6
12368627 508 mm 508 mm 304,8 mm Paket med 6
12338627 685,8 mm 685,8 mm 381 mm Paket med 6
12348627 685,8 mm 939,8 mm 457,2 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12358627 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0440838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9211.86 SEK
    6941.69 SEK / Paket med 6
    Save 2270.17 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dig själv och dina material snabbt utan att ge upp labbutrymme med dessa handskkammare. Handske Bag™ Uppblåsbara handskrum skapar en arbetsatmosfär med hög renhet på några minuter. Uppblåsbara kammare eliminerar effektivt syre och fukt under materialhantering.
Dessa hållbara handskfack av polyeten är —ett alternativ till standardhandskfack som är återanvändbara, men ändå prissatta för att vara engångsbruk. Kammare är lätta att —använda, skjut bara din utrustning genom hylsorna, täta, anslut gasporten (accepterar 3 ⁄8'' ID-slang) till din gasförsörjning och blås upp.
  • Engångskammare förenklar rengöring
  • Två utrustningshylsor och två bakmonterade gasportar för ökad mångsidighet
  • Handskväskor har en tjocklek på 2,5 mil och är gjorda av polyeten
  • Handskpåsar är inte autoklaverbara och de är inte heller sterila
  • Ett par bomullshandskar, slangkoppling och stängning ingår
Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifikationer
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 939,8 mm
Inkluderar Ett par bomullshandskar, slangkoppling och en förslutning
Längd (metrisk) 939,8 mm
Kvantitet 6/Pk.
Bredd (metrisk) 635 mm