Läs mer
Cole-Parmer™ Handske Bag™ Uppblåsbara handskrum
Produktkod. p-8004473 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Bredd (metrisk):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Höjd (metrisk):
279,4 mm
304,8 mm
304.8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12318627
Brand: Cole-Parmer™ 0440830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skydda dig själv och dina material snabbt utan att ge upp labbutrymme med dessa handskkammare. Handske Bag™ Uppblåsbara handskrum skapar en arbetsatmosfär med hög renhet på några minuter. Uppblåsbara kammare eliminerar effektivt syre och fukt under materialhantering.
Dessa hållbara handskfack av polyeten är —ett alternativ till standardhandskfack som är återanvändbara, men ändå prissatta för att vara engångsbruk. Kammare är lätta att —använda, skjut bara din utrustning genom hylsorna, täta, anslut gasporten (accepterar 3 ⁄8'' ID-slang) till din gasförsörjning och blås upp.
  • Engångskammare förenklar rengöring
  • Två utrustningshylsor och två bakmonterade gasportar för ökad mångsidighet
  • Handskväskor har en tjocklek på 2,5 mil och är gjorda av polyeten
  • Handskpåsar är inte autoklaverbara och de är inte heller sterila
  • Ett par bomullshandskar, slangkoppling och stängning ingår
Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifikationer
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 279,4 mm
Inkluderar Ett par bomullshandskar, slangkoppling och en förslutning
Längd (metrisk) 431,8 mm
Kvantitet 6/Pk.
Bredd (metrisk) 431,8 mm