Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Polyetylenhandskväska, 68 cm x 43 cm x 30 cm, 56 cm (22 tum) öppning
Produktkod. 11443880
Change view
Mått (L x B x H):
17 x 17 x 11 tum
27 x 17 x 12 tum
27 x 27 x 15 tum
37 x 27 x 18 tum
37 x 37 x 25 tum
Kvantitet:
1 st
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Kvantitet Förpackningsstorlek
11443880 17 x 17 x 11 tum 1 st Varje
11463880 27 x 17 x 12 tum 1 st Varje
11473880 27 x 17 x 12 tum 4-pack Paket med 4
11440960 27 x 27 x 15 tum 1 st Varje
11483880 27 x 27 x 15 tum 4-pack Paket med 4
15464135 37 x 27 x 18 tum 1 st Varje
15474135 37 x 27 x 18 tum 4-pack Paket med 4
11413890 37 x 37 x 25 tum 1 st Varje
11403890 37 x 37 x 25 tum 4-pack Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11443880 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 091717.LK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2126.70 SEK
    1449.65 SEK / Paket med 1
    Save 677.05 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
För användning med hantering av luft-/fuktkänsliga kemikalier eller material med hög renhet. Idealisk för laboratorieanvändning och fältprovtagning.
Handskväska av polyeten används för hantering av luft- och fuktkänsliga kemikalier i laboratorier. Den används också för fältprovtagning och minimerar arbetsexponeringen. Vidare bevarar det provets integritet under lagring. Utöver detta fungerar det som ett bärbart laboratorium för att utföra tester och brottsplatsundersökningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ett portabelt alternativ till vanliga handskfack
  • Inkluderar stängning, slangkoppling och bomullshandskar
  • Idealisk för hantering av luft-/fuktkänsliga kemikalier eller material med hög renhet
  • För användning i laboratoriet och/eller fältprovtagning
  • Finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Klart
Mått (L x B x H) 17 x 17 x 11 tum
För användning med (applikation) Fältprovtagning, laboratorieanvändning
Inkluderar Stängning, slangkoppling, bomullshandskar
Kvantitet 1 st
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.