Läs mer
Polyetylenglykol 1 000
Produktkod. 11479647
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479647 1000 g 1000g
11489647 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22134.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00 SEK
    728.65 SEK / 1000g
    Save 189.35 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används som hjälpämne i farmaceutiska produkter. Det används vid utfällning av proteiner såväl som vid separation och rening av biomolekyler och vid induktion av cellhybridisering. Det fungerar som ett fusionsmedel för att förstärka effekten av makrofager på hybridom; som ett vaskulärt medel i prekliniskt arbete; som ett skumdämpande medel i livsmedel och som gate-isolator i en elektrisk dubbelskiktstransistor för att förbättra supraledning i en isolator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 1000
Fysisk form Vaxartad fast
Smältpunkt 35 °C till 40 °C
Densitet 1.101
Kvantitet 1000 g
Flampunkt 260 °C (500 °F)
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel. Olöslig i alifatiska kolväten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.