Läs mer
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate
Produktkod. 16465467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
16465467 50 g
1 options
Produktkod. 16465467 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYY1893
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate, a Macrogol 15 hydroxy stearate, is a permeability enhancer.
Specifikationer
CAS 61909-81-7
Löslighet Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture
Kvantitet 50 g
Produkttyp Biochemical Assay Reagents