Läs mer
Polyethylene Glycol 15-Hydroxystearate (Technical Grade, contains up to 35% polyethylene glycol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyoxyl 15 Hydroxystearate |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 362.3032 |