Läs mer
Polyetylenglykol 2 000
Produktkod. 11459717
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459717 1000 g 1000g
11469717 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22181.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.50 SEK
    1038.65 SEK / 1000g
    Save 261.85 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används inom läkemedelsområdet, kosmetika, papper, gummi och keramik och inom träbearbetning. Det används också vid tillverkning av ytaktiva ämnen, dispergerande harts och plaster. Det fungerar som färgämnesbärare i färger och bläck; lödmedel med god spridningsförmåga och som mjukgörare och antistatiskt medel för textilier. Det är också ett av huvudmaterialen i ytaktivt medel av estertyp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 2000
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 2,000
pH 5 till 7
Smältpunkt 53 °C till 55 °C
Kvantitet 1000 g
Odör Luktfritt
Merck Index 14,7568
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel. Olöslig i alifatiska kolväten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.